Fulvestrant ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: ICI182,780, (7R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-7-(9-((4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulphinyl)nonyl)-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
F1144-100MG F1144-25MG
TCIAF1144-100MGEA 241 EUR
TCIAF1144-100MG TCIAF1144-25MG
Fulvestrant ≥98.0% (by HPLC)
Fulvestrant
Formula: C₂₃H₄₇F₅O₃S
MW: 606,77 g/mol
Número MDL: MFCD00903953
Núm. CAS: 129453-61-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]25 +108 to +115 deg (365nm, C=2, methanol)