Ácido 2-fluoro-6-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F1146-1G F1146-5G
TCIAF1146-1GEA 22 EUR
TCIAF1146-1G TCIAF1146-5G
Ácido 2-fluoro-6-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-fluoro-6-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇FO₃
Número MDL: MFCD00671764
Núm. CAS: 137654-21-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C