2-Fluoro-5-(trifluorometil)bencilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F1148-1G F1148-5G
TCIAF1148-1GEA 50 EUR
TCIAF1148-1G TCIAF1148-5G
2-Fluoro-5-(trifluorometil)bencilamina ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-5-(trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₇F₄N
MW: 193.14 g/mol
Pto. Ebullición: 185
Pto. de fusión: 46
Número MDL: MFCD00061162
Núm. CAS: 199296-61-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %