4-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Bromometil)-4-fluoro-2-(trifluorometil)benceno
F1149-1G
F1149-5G
TCIAF1149-1GEA
28
EUR
TCIAF1149-1G
TCIAF1149-5G
4-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro ≥97.0% (por GC)
4-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula:
C₈H₅BrF₄ MW: 257,03 g/mol Pto. de inflamación: 85°C |
Número MDL:
MFCD00061176 Núm. CAS: 206860-48-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |