2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoruro ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
F1161-25G F1161-5G
TCIAF1161-25GEA 118 EUR
TCIAF1161-25G TCIAF1161-5G
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoruro ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoruro
Formula: C₇H₃F₄I
MW: 290 g/mol
Número MDL: MFCD00236678
Núm. CAS: 59382-39-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8271a5c3455dbab600f3f77b391f36fcc09f4ba&vid=b8271a5c3455dbab600f3f77b391f36fcc09f4ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %