4-Fluorohippuric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(4-Fluorobenzamido)acetic acid, N-(4-Fluorobenzoyl)glycine
F1162-1G F1162-200MG
TCIAF1162-1GEA 150 EUR
TCIAF1162-1G TCIAF1162-200MG
4-Fluorohippuric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluorohippuric acid
Formula: C₉H₈FNO₃
MW: 197.17 g/mol
Número MDL: MFCD00462263
Núm. CAS: 366-79-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C