4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F1172-1G
F1172-5G
TCIAF1172-1GEA
93
EUR
TCIAF1172-1G
TCIAF1172-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Formula:
C₆H₅FN₂O₄S |
Número MDL:
MFCD08703185 Núm. CAS: 406233-31-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 137.0 to 141.0 deg-C |