6-Fluoro-o-anísaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoro-6-metoxibenzaldehído, 6-Fluoro-2-anísaldehído
F1175-1G
F1175-5G
TCIAF1175-1GEA
22
EUR
TCIAF1175-1G
TCIAF1175-5G
6-Fluoro-o-anísaldehído ≥98.0% (por GC)
6-Fluoro-o-anísaldehído
Formula:
C₈H₇FO₂ MW: 154,14 g/mol |
Número MDL:
MFCD01090998 Núm. CAS: 146137-74-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |