4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F1178-1G F1178-5G
TCIAF1178-1GEA 50 EUR
TCIAF1178-1G TCIAF1178-5G
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene
Formula: C₆H₃FINO₂
Pto. Ebullición: 148°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16658618
Núm. CAS: 41860-64-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf9e9f37dd3f262bfd20f8d273effbc07b72658c&vid=bf9e9f37dd3f262bfd20f8d273effbc07b72658c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %