8-Fluoroquinoline ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F1185-1G
F1185-5G
TCIAF1185-1GEA
20
EUR
TCIAF1185-1G
TCIAF1185-5G
8-Fluoroquinoline ≥97.0% (por GC)
8-Fluoroquinoline
Formula:
C₉H₆FN MW: 147,1500 g/mol Pto. Ebullición: 148°C |
Número MDL:
MFCD01685514 Núm. CAS: 394-68-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...