1-Fluoro-2-iodoethane ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with copper chip
F1190-1G F1190-5G
TCIAF1190-1GEA 22 EUR
TCIAF1190-1G TCIAF1190-5G
1-Fluoro-2-iodoethane ≥98.0% (por GC) estabilizado
1-Fluoro-2-iodoethane
Formula: C₂H₄FI
Pto. Ebullición: 102°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00748131
Núm. CAS: 762-51-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %