9,9-Bis(3,4-dicarboxyphenyl)fluorene Dianhydride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5,5'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(2-benzofuran-1,3-dione), BPAF, 5,5'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(isobenzofuran-1,3-dione)
F1192-25G F1192-5G
TCIAF1192-25GEA 263 EUR
TCIAF1192-25G TCIAF1192-5G
9,9-Bis(3,4-dicarboxyphenyl)fluorene Dianhydride ≥98.0% (por GC)
9,9-Bis(3,4-dicarboxyphenyl)fluorene Dianhydride
Formula: C₂₉H₁₄O₆
MW: 458,43 g/mol
Número MDL: MFCD30342552
Núm. CAS: 135876-30-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %