4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F1194-1G
F1194-5G
TCIAF1194-1GEA
23
EUR
TCIAF1194-1G
TCIAF1194-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥97.0% (por GC)
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ Pto. Ebullición: 120°C |
Número MDL:
MFCD02179265 Núm. CAS: 116332-54-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |