Fenpyroximate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: tert-Butyl 4-[[[(E)-[(1,3-Dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino]oxy]methyl]benzoate, 4-[[[(E)-[(1,3-Dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino]oxy]methyl]benzoic acid tert-Butyl ester
F1195-100MG F1195-1G
TCIAF1195-100MGEA 36 EUR
TCIAF1195-100MG TCIAF1195-1G
Fenpyroximate ≥98.0% (by HPLC)
Fenpyroximate
Formula: C₂₄H₂₇N₃O₄
MW: 421,50 g/mol
Número MDL: MFCD00274596
Núm. CAS: 134098-61-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,03996
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.50 to 10.50 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C