3-Fluoro-2-metilbenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F1197-1G
F1197-5G
TCIAF1197-1GEA
20
EUR
TCIAF1197-1G
TCIAF1197-5G
3-Fluoro-2-metilbenzaldehído ≥98.0% (por GC)
3-Fluoro-2-metilbenzaldehído
Formula:
C₈H₇FO Pto. Ebullición: 60°C Pto. de inflamación: 81°C |
Número MDL:
MFCD00075256 Núm. CAS: 147624-13-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Acid Value | max. 5.0 |