2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F1199-5G F1199-25G
TCIAF1199-5GEA 63 EUR
TCIAF1199-5G TCIAF1199-25G
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone ≥98.0% (por GC)
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆FNO₃
Número MDL: MFCD00277867
Núm. CAS: 79110-05-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C