4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(4-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Fluorophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
F1201-25G F1201-5G
TCIAF1201-25GEA 137 EUR
TCIAF1201-25G TCIAF1201-5G
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BFO₂
Número MDL: MFCD03453665
Núm. CAS: 214360-58-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %