2-(4-Fluorophenyl)ethylamine Hydroiodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethane Hydroiodide, 4-Fluorophenethylamine Hydroiodide, 2-(4-Fluorophenyl)ethylammonium iodide
F1203-1G F1203-5G
TCIAF1203-1GEA 81 EUR
TCIAF1203-1G TCIAF1203-5G
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine Hydroiodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine Hydroiodide
Formula: C₈H₁₀FN·HI
MW: 267.09 g/mol
Núm. CAS: 1413269-55-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %