1-(4-Fluorophenyl)-3-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]quinoxalin-2-amine ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: CAY10602, CAY 10602
F1204-10MG F1204-50MG
TCIAF1204-10MGEA 65 EUR
TCIAF1204-10MG TCIAF1204-50MG
1-(4-Fluorophenyl)-3-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]quinoxalin-2-amine ≥95.0% (by HPLC)
1-(4-Fluorophenyl)-3-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]quinoxalin-2-amine
Formula: C₂₂H₁₅FN₄O₂S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02236691
Núm. CAS: 374922-43-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.70 to 14.00 %