Fenspiride hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 8-Phenethyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride, Fenspiride HCl
F1211-1G F1211-5G
TCIAF1211-1GEA 32 EUR
TCIAF1211-1G TCIAF1211-5G
Fenspiride hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fenspiride hydrochloride
Formula: C₁₅H₂₀N₂O₂·HCl
MW: 296.80 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00133315
Núm. CAS: 5053-08-7
EINECS: 225-752-9
Índice Merck: 14,03999
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %