Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Methylheptyl [(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxy]acetate, Fluroxypyr Meptyl
F1213-5G F1213-25G
TCIAF1213-5GEA 44 EUR
TCIAF1213-5G TCIAF1213-25G
Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester
Formula: C₁₅H₂₁Cl₂FN₂O₃
MW: 367,24 g/mol
Número MDL: MFCD00144318
Núm. CAS: 81406-37-3
EINECS: 279-752-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,04203
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C