FR180204 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
FR180204, FR 180204, FR-180204, 5-(2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-amine, 5-(2-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-amine
F1214-25MG
F1214-5MG
TCIAF1214-25MGEA
386
EUR
TCIAF1214-25MG
TCIAF1214-5MG
FR180204 ≥98.0% (by HPLC)
FR180204
Formula:
C₁₈H₁₃N₇ MW: 327,34 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD14585805 Núm. CAS: 865362-74-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 28.50 to 31.50 % |