Ácido 2-fluoro-3-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F1218-1G F1218-5G
TCIAF1218-1GEA 25 EUR
TCIAF1218-1G TCIAF1218-5G
Ácido 2-fluoro-3-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-fluoro-3-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇FO₃
Número MDL: MFCD02179621
Núm. CAS: 137654-20-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C