Fmoc-Val-Cit-PAB-OH ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
F1223-25MG
F1223-100MG
TCIAF1223-25MGEA
44
EUR
TCIAF1223-25MG
TCIAF1223-100MG
Fmoc-Val-Cit-PAB-OH ≥98.0% (by HPLC)
Fmoc-Val-Cit-PAB-OH
Formula:
C₃₃H₃₉N₅O₆ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD22417106 Núm. CAS: 159858-22-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |