1-(Furan-2-yl)but-3-en-1-ol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F1226-5G F1226-1G
TCIAF1226-5GEA 144 EUR
TCIAF1226-5G TCIAF1226-1G
1-(Furan-2-yl)but-3-en-1-ol ≥95.0% (por GC)
1-(Furan-2-yl)but-3-en-1-ol
Formula: C₈H₁₀O₂
Número MDL: MFCD03093935
Núm. CAS: 6398-51-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0420 to 1.0520