2-(4-Fluorophenyl)ethylamine hydrobromide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-Fluorophenyl)ethanamine hydrobromide, 2-(4-Fluorophenyl)ethylammonium bromide, 4-Fluorophenethylamine hydrobromide
F1229-1G F1229-5G
TCIAF1229-1GEA 58 EUR
TCIAF1229-1G TCIAF1229-5G
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine hydrobromide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine hydrobromide
Formula: C₈H₁₀FN·HBr
MW: 220.09 g/mol
Núm. CAS: 1807536-06-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %