Fomesafen ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F1236-1G F1236-25G
TCIAF1236-1GEA 31 EUR
TCIAF1236-1G TCIAF1236-25G
Fomesafen ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fomesafen
Formula: C₁₅H₁₀ClF₃N₂O₆S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01632756
Núm. CAS: 72178-02-0
EINECS: 276-439-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C