3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (5-Fluoro-6-methoxypyridin-3-yl)boronic acid, 3-Fluoro-2-methoxypyridine-5-boronic acid
F1237-200MG F1237-1G
TCIAF1237-200MGEA 54 EUR
TCIAF1237-200MG TCIAF1237-1G
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₃
MW: 170,9341 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04112520
Núm. CAS: 856250-60-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %