Fluorene-2-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9H-Fluorene-2-boronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-9H-fluorene, 2-(9H-Fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(9H-Fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
F1245-25G F1245-5G
TCIAF1245-25GEA 314 EUR
TCIAF1245-25G TCIAF1245-5G
Fluorene-2-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fluorene-2-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₉H₂₁BO₂
MW: 292,18 g/mol
Número MDL: MFCD16294548
Núm. CAS: 922706-40-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C