4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F1246-25G
F1246-5G
TCIAF1246-25GEA
78
EUR
TCIAF1246-25G
TCIAF1246-5G
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline
Formula:
C₇H₇FN₂O₃ |
Número MDL:
MFCD23098941 Núm. CAS: 1075705-01-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 128.0 to 132.0 deg-C |