Fmoc-Chg-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F1248-1G
F1248-5G
TCIAF1248-1GEA
19
EUR
TCIAF1248-1G
TCIAF1248-5G
Fmoc-Chg-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fmoc-Chg-OH
Formula:
C₂₃H₂₅NO₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00190878 Núm. CAS: 161321-36-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 181.0 to 185.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -3.0 to -140.0 deg (C=1, DMF) |