2-Fluoroethylamine hydrochloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Aminoethyl Fluoride hydrochloride, 2-Fluoroethanamine hydrochloride, 2-Fluoroethylammonium hydrochloride
F1250-1G F1250-5G
TCIAF1250-1GEA 36 EUR
TCIAF1250-1G TCIAF1250-5G
2-Fluoroethylamine hydrochloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Fluoroethylamine hydrochloride
Formula: C₂H₆FN·HCl
MW: 99.53 g/mol
Pto. de fusión: 100°C
Número MDL: MFCD00008161
Núm. CAS: 460-08-2
EINECS: 207-302-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Water max. 3.0 %