1,3,5-Tris(4-formylphenyl)benzene ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
5'-(4-Formylphenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarboxaldehyde, 5'-(4-Formylphenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarbaldehyde
F1252-200MG
F1252-1G
TCIAF1252-200MGEA
75
EUR
TCIAF1252-200MG
TCIAF1252-1G
1,3,5-Tris(4-formylphenyl)benzene ≥96.0% (by HPLC)
1,3,5-Tris(4-formylphenyl)benzene
Formula:
C₂₇H₁₈O₃ |
Número MDL:
MFCD27937712 Núm. CAS: 118688-53-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Melting point | 248.0 to 252.0 deg-C |