Ácido 3-ciano-4-fluorofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(3-Cyano-4-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid Pinacol ester, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
F1253-1G
F1253-5G
TCIAF1253-1GEA
29
EUR
TCIAF1253-1G
TCIAF1253-5G
Ácido 3-ciano-4-fluorofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Ácido 3-ciano-4-fluorofenilborónico, pinacol éster
Formula:
C₁₃H₁₅BFNO₂ MW: 247.08 g/mol |
Número MDL:
MFCD06795681 Núm. CAS: 775351-57-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 73.0 to 77.0 deg-C |