1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
F1254-200MG F1254-1G
TCIAF1254-200MGEA 40 EUR
TCIAF1254-200MG TCIAF1254-1G
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₅FO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18205954
Núm. CAS: 137081-41-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C