4-Fluorobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F1255-1G
F1255-5G
TCIAF1255-1GEA
28
EUR
TCIAF1255-1G
TCIAF1255-5G
4-Fluorobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Fluorobenzylamine hydrochloride
Formula:
C₇H₈FN·HCl |
Número MDL:
MFCD00012861 Núm. CAS: 659-41-6 EINECS: 211-534-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |