4-Fluorofenetilamina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(4-Fluorophenyl)ethanamine hydrochloride, 2-(4-Fluorophenyl)ethylammonium chloride, 4-Fluorophenethylamine hydrochloride, 2-(4-Fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
F1256-1G F1256-5G
TCIAF1256-1GEA 39 EUR
TCIAF1256-1G TCIAF1256-5G
4-Fluorofenetilamina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Fluorofenetilamina clorhidrato
Formula: C₈H₁₁ClFN
MW: 175.63
Pto. de fusión: 208°C
Número MDL: MFCD00008190
Núm. CAS: 459-19-8
EINECS: 207-285-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %