4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
F1260-1G F1260-5G
TCIAF1260-1GEA 64 EUR
TCIAF1260-1G TCIAF1260-5G
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) (contains varying amounts of Anhydride)
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
Pto. de fusión: 125°C
Número MDL: MFCD10697426
Núm. CAS: 825644-26-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 112.0 %