Formamidine hydroiodide ≥99.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Proveedor: TCI
Sinónimos: FAI, Formamidinium iodide
F1263-1G F1263-25G F1263-5G
TCIAF1263-1GEA 62 EUR
TCIAF1263-1G TCIAF1263-25G TCIAF1263-5G
Formamidine hydroiodide ≥99.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Formamidine hydroiodide
Formula: CH₄N₂·HI
MW: 171.97 g/mol
Número MDL: MFCD28369273
Núm. CAS: 879643-71-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Iodine content min. 99.0 %
Purity (Trace metal basis) min. 99.99 %
Solubility in 2-Propanol almost transparency