Fmoc-Lys(Dde)-OH
Proveedor: TCI
F1270-1G F1270-5G
TCIAF1270-1GEA 108 EUR
TCIAF1270-1G TCIAF1270-5G
Fmoc-Lys(Dde)-OH
Fmoc-Lys(Dde)-OH
Formula: C₃₁H₃₆N₂O₆
MW: 532,637 g/mol
Número MDL: MFCD00278818
Núm. CAS: 150629-67-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C