4-Fluoroaniline hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Fluoroanilinium chloride, 4-Fluorophenylamine hydrochloride, 4-Fluorophenylammonium chloride
F1271-25G F1271-5G
TCIAF1271-25GEA 184 EUR
TCIAF1271-25G TCIAF1271-5G
4-Fluoroaniline hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Fluoroaniline hydrochloride
Formula: C₆H₆FN·HCl
Pto. Ebullición: 167°C
Pto. de fusión: 248°C
Número MDL: MFCD00035500
Núm. CAS: 2146-07-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %