4-Fluoroaniline hydrobromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Fluorophenylammonium bromide, 4-Fluoroanilinium bromide, 4-Fluorophenylamine hydrobromide
F1272-25G
F1272-5G
TCIAF1272-25GEA
315
EUR
TCIAF1272-25G
TCIAF1272-5G
4-Fluoroaniline hydrobromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Fluoroaniline hydrobromide
Formula:
C₆H₆FN·HBr |
Núm. CAS:
85734-18-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |