4-Fluoroaniline Hydroiodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Fluoroanilinium iodide, 4-Fluorophenylammonium iodide, 4-Fluorophenylamine Hydroiodide
F1273-1G F1273-5G
TCIAF1273-1GEA 56 EUR
TCIAF1273-1G TCIAF1273-5G
4-Fluoroaniline Hydroiodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Fluoroaniline Hydroiodide
Formula: C₆H₆FN·HI
MW: 239,03 g/mol
Núm. CAS: 85734-19-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %