Hexadecyl gallate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Gallic Acid Cetyl Ester, Cetyl Gallate, Gallic Acid Hexadecyl Ester
G0013-25G G0013-5G
TCIAG0013-25GEA 285 EUR
TCIAG0013-25G TCIAG0013-5G
Hexadecyl gallate ≥95.0% (por GC)
Hexadecyl gallate
Formula: C₂₃H₃₈O₅
MW: 394,55 g/mol
Número MDL: MFCD00016428
Núm. CAS: 5026-65-3
EINECS: 225-715-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency