β-D-Glucosa ≥85.0% (por GC) (contains alpha-D-Glucose)
Proveedor: TCI
Sinónimos: beta-D-Glucose
G0047-25G G0047-500G
TCIAG0047-25GEA 39 EUR
TCIAG0047-25G TCIAG0047-500G
β-D-Glucosa ≥85.0% (por GC) (contains alpha-D-Glucose)
β-D-Glucosa
Formula: C₆H₁₂O₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063989
Núm. CAS: 492-61-5
EINECS: 207-756-2
Índice Merck: 14,04459
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
Specific rotation [a]20/D +50.0 to +56.0 deg (C=10, H2O)