γ-L-Glutamyl-4-nitroanilide (GPNA) hydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
G0065-1G
G0065-5G
TCIAG0065-1GEA
85
EUR
TCIAG0065-1G
TCIAG0065-5G
γ-L-Glutamyl-4-nitroanilide (GPNA) hydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
γ-L-Glutamyl-4-nitroanilide (GPNA) hydrate
Formula:
C₁₁H₁₃N₃O₅·H₂O |
Número MDL:
MFCD00036218 Núm. CAS: 7300-59-6 EINECS: 230-748-5 |
|
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Specific rotation [a]20/D | +26.0 to +32.0 deg (C=2, 0.5mol/L HCl) |
Water | 6.0 to 8.0 % |