Disodium glutarate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
G0070-25G
G0070-500G
TCIAG0070-25GEA
42
EUR
TCIAG0070-25G
TCIAG0070-500G
Disodium glutarate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Disodium glutarate
Formula:
C₅H₈O₄ |
Número MDL:
MFCD00070497 Núm. CAS: 13521-83-0 EINECS: 236-864-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |