Diacetin (contains Mono-, Tri-, Glycerol)
Proveedor: TCI
G0077-25G G0077-500G
TCIAG0077-25GEA 16 EUR
TCIAG0077-25G TCIAG0077-500G
Diacetin (contains Mono-, Tri-, Glycerol)
Diacetin
Formula: C₇H₁₂O₅
Pto. Ebullición: 261°C
Pto. de inflamación: 146°C
Número MDL: MFCD00008717
Núm. CAS: 25395-31-7
EINECS: 246-941-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 40.0% (total of isomer)
Acid Value max. 3.0