Monolaurin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,3-Dihydroxypropyl dodecanoate, Glycerol alpha-Monolaurate
G0081-25G G0081-5G
TCIAG0081-25GEA 100 EUR
TCIAG0081-25G TCIAG0081-5G
Monolaurin ≥98.0% (por GC)
Monolaurin
Formula: C₁₅H₃₀O₄
MW: 274,40 g/mol
Pto. Ebullición: 186°C
Número MDL: MFCD00037815
Núm. CAS: 142-18-7
EINECS: 205-526-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bf5fbdacb89296265381086f273cce0441d95db&vid=3bf5fbdacb89296265381086f273cce0441d95db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency