Monoolein 40,00% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
9-Octadecenoicacid(Z)-,2,3-dihydroxypropylester, 1-(cis-9-Octadecenoyl)-rac-glycerol, Glyceryl cis-9-octadecenate hygroscopic, DL-α-Monoolein, rac-Glycerol 1-monooleate, 1-Oleoyl-rac-glycerol, 1-Mono(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol, 1-Monleoyl-rac-glycerol, Glyceryl monooleate
G0082-25G
G0082-500G
TCIAG0082-25GEA
17
EUR
TCIAG0082-25G
TCIAG0082-500G
Monoolein 40,00% (por GC)
Monoolein
Formula:
C₂₁H₄₀O₄ MW: 356,547 g/mol Pto. de inflamación: 180°C |
Número MDL:
MFCD00042735 Núm. CAS: 111-03-5 EINECS: 203-827-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 40.0 % |